accessibility menu, dialog, popup

UserName

SNNH2

CAS RN 1421261-51-9

IUPAC Name: 4-[4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]aniline
Synonyme: 4-[4-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]aniline
Molekulargewicht (g/mol): 306.43
Summenformel: C19H18N2S
InChi Key: FZUVOSDHXZGGNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(C=C1)C1=NC(=CS1)C1=CC2=C(CCCC2)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern