CAS RN 1480-96-2
IUPAC Name:
5-fluoro-2-methoxy-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Synonyme:
5-fluoro-2-methoxy-3H-pyrimidin-4-one
Molekulargewicht (g/mol):
144.11
Summenformel:
C5H5FN2O2
InChi Key:
VMIFBCPINLZNNI-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=NC=C(F)C(=O)N1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
5-Fluor-4-hydroxy-2-methoxypyrimidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
5-Fluor-4-hydroxy-2-methoxypyrimidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
5-Fluor-4-hydroxy-2-methoxypyrimidin, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.