accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1516-95-6

IUPAC Name: 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Synonyme: 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol): 220.36
Summenformel: C15H24O
InChi Key: OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern