accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 15291-77-7

CH3OOOOOHCH3CH3H3COOOOHOH

CAS RN 15291-77-7

IUPAC Name: 8-tert-butyl-6,12,17-trihydroxy-16-methyl-2,4,14,19-tetraoxahexacyclo[8.7.2.0¹,¹¹.0³,⁷.0⁷,¹¹.0¹³,¹⁷]nonadecane-5,15,18-trione
Synonyme: 8-tert-butyl-6,12,17-trihydroxy-16-methyl-2,4,14,19-tetraoxahexacyclo[8.7.2.0¹,¹¹.0³,⁷.0⁷,¹¹.0¹³,¹⁷]nonadecane-5,15,18-trione
Molekulargewicht (g/mol): 424.4
Summenformel: C20H24O10
InChi Key: SQOJOAFXDQDRGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1C(=O)OC2C(O)C34C5CC(C(C)(C)C)C33C(O)C(=O)OC3OC4(C(=O)O5)C12O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)