accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 153773-82-1

NaH3C(R)OH(S)(S)(R)CH3NOHOOS(S)HN(S)OHNOO

CAS RN 153773-82-1

IUPAC Name: sodium 3-[(2S,4S)-4-{[(4R,5S,6S)-2-carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]sulfanyl}pyrrolidine-2-amido]benzoate
Synonyme: sodium 3-[(2S,4S)-4-{[(4R,5S,6S)-2-carboxy-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-3-yl]sulfanyl}pyrrolidine-2-amido]benzoate
Molekulargewicht (g/mol): 497.5
Summenformel: C22H24N3NaO7S
InChi Key: ZXNAQFZBWUNWJM-HRXMHBOMSA-M
SMILES: [Na+].C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)NC3=CC=CC(=C3)C([O-])=O)=C(N2C1=O)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Farbe 
  • (3)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern