accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OCH3OONHSOOCH3H3CCH3NNOOHNN

CAS RN 157212-55-0

IUPAC Name: 4-tert-butyl-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)-[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]benzene-1-sulfonamide hydrate
Synonyme: bosentan hydrate
Molekulargewicht (g/mol): 569.63
Summenformel: C27H31N5O7S
InChi Key: SXTRWVVIEPWAKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.COC1=CC=CC=C1OC1=C(NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)N=C(N=C1OCCO)C1=NC=CC=N1
Menge 
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (4)
  • (6)
Güte 
  • (6)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (3)
  • (10)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)