accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 162641-16-9

NONNHNN

CAS RN 162641-16-9

IUPAC Name: 4-(diphenylmethoxy)-1-[3-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)propyl]piperidine
Synonyme: 4-(diphenylmethoxy)-1-[3-(2H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)propyl]piperidine
Molekulargewicht (g/mol): 377.49
Summenformel: C22H27N5O
InChi Key: TZQGXAHOROZEKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C(CN1CCC(CC1)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CC1=NNN=N1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern