accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 163680-77-1

IUPAC Name: 6-(1-aminocyclopropyl)-7-fluoro-2-methyl-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylic acid; methanesulfonic acid
Synonyme: methanesulfonic acid; pazufloxacin
Molekulargewicht (g/mol): 414.4
Summenformel: C17H19FN2O7S
InChi Key: UDHGFPATQWQARM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CS(O)(=O)=O.CC1COC2=C3N1C=C(C(O)=O)C(=O)C3=CC(F)=C2C1(N)CC1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Farbe 
  • (2)
Güte 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern