CAS RN 165547-79-5
CAS RN 165547-79-5
IUPAC Name:
4-chloro-3-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one
Synonyme:
4-chloro-3-nitro-1H-pyridin-2-one
Molekulargewicht (g/mol):
174.54
Summenformel:
C5H3ClN2O3
InChi Key:
UKIZCTHOMJXNIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)C=CNC1=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Chlor-3-nitro-2-pyridon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 165547-79-5 Summenformel: C5H3ClN2O3 Molekulargewicht (g/mol): 174.54 MDL-Nummer: MFCD03093067 InChI-Schlüssel: UKIZCTHOMJXNIX-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-chloro-2-hydroxy-3-nitropyridine,4-chloro-3-nitropyridin-2-ol,4-chloro-3-nitropyridone,4-chloro-3-nitro-2-pyridone,4-chloro-3-nitropyridin-2 1h-one,4-chloro-3-nitro-pyridin-2-ol,4-chloro-3-nitro-pyridin-2-one,2 1h-pyridinone, 4-chloro-3-nitro,pubchem6547,acmc-209dsr PubChem CID: 519282 IUPAC-Name: -4-Chlor-3-Nitro-1H-Pyridin-2-on SMILES: C1=CNC(=O)C(=C1Cl)[N+](=O)[O-]