accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CSCH3O

CAS RN 16630-52-7

IUPAC Name: 3-(methylsulfanyl)butanal
Synonyme: 3-(methylsulfanyl)butanal
Molekulargewicht (g/mol): 118.19
Summenformel: C5H10OS
InChi Key: NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CSC(C)CC=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern