accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBrBrBr

CAS RN 16732-09-5

IUPAC Name: 2,4,6-tribromophenyl hexanoate
Synonyme: 2,4,6-tribromophenyl hexanoate
Molekulargewicht (g/mol): 428.95
Summenformel: C12H13Br3O2
InChi Key: WKADNUIXFNFRSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCC(=O)OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Farbe 
  • (1)
Güte 
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern