accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 16874-12-7

(S)ONH2OHOCH3CH3CH3

CAS RN 16874-12-7

IUPAC Name: tert-butyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Synonyme: tert-butyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoate
Molekulargewicht (g/mol): 237.3
Summenformel: C13H19NO3
InChi Key: DIGHFXIWRPMGSA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C(N)CC1=CC=C(O)C=C1
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern