accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17318-31-9

NH2NNNNO

CAS RN 17318-31-9

IUPAC Name: 9-(oxolan-2-yl)-9H-purin-6-amine
Synonyme: 9-(oxolan-2-yl)purin-6-amine
Molekulargewicht (g/mol): 205.22
Summenformel: C9H11N5O
InChi Key: UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC1=C2N=CN(C3CCCO3)C2=NC=N1
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Güte 
  • (6)
Reinheit (%) 
  • (6)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (6)
  • (2)
  • (3)
  • (6)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (6)
  • (6)