accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONOOCH3ONNCl

CAS RN 175013-18-0

IUPAC Name: methyl N-[2-({[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxy}methyl)phenyl]-N-methoxycarbamate
Synonyme: pyraclostrobin
Molekulargewicht (g/mol): 387.82
Summenformel: C19H18ClN3O4
InChi Key: HZRSNVGNWUDEFX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CON(C(=O)OC)C1=CC=CC=C1COC1=NN(C=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (6)
  • (1)
Konzentration 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)