accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3OCH3Cl

CAS RN 175136-04-6

IUPAC Name: ethyl 2-chloro-3,4-dimethoxybenzoate
Synonyme: ethyl 2-chloro-3,4-dimethoxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 244.67
Summenformel: C11H13ClO4
InChi Key: AXNMDQHZRJDVRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=C(Cl)C(OC)=C(OC)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern