accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 176225-08-4

IUPAC Name: 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Synonyme: 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 323.51
Summenformel: C7H3BrClF3O2S
InChi Key: CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(=C(Br)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern