accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18524-94-2

IUPAC Name: methyl (1S,4aS,6S,7R,7aS)-6-hydroxy-7-methyl-1-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-1H,4aH,5H,6H,7H,7aH-cyclopenta[c]pyran-4-carboxylate
Synonyme: loganin loganoside
Molekulargewicht (g/mol): 390.39
Summenformel: C17H26O10
InChi Key: AMBQHHVBBHTQBF-UOUCRYGSSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]2[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@H]12
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Güte 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern