accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 20535-83-5

H3CONNH2NNHN

CAS RN 20535-83-5

IUPAC Name: 6-methoxy-7H-purin-2-amine
Synonyme: 6-O-methylguanine
Molekulargewicht (g/mol): 165.16
Summenformel: C6H7N5O
InChi Key: BXJHWYVXLGLDMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C2NC=NC2=NC(N)=N1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern