accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2100-31-4

H3COOO

CAS RN 2100-31-4

IUPAC Name: 2-propoxybenzoate
Synonyme: 2-propoxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 179.2
Summenformel: C10H11O3
InChi Key: OXOWWPXTTOCKKU-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CCCOC1=CC=CC=C1C([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern