accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SOONHCH3H3C

CAS RN 21230-07-9

IUPAC Name: 4-methyl-N-(propan-2-yl)benzene-1-sulfonamide
Synonyme: N-isopropyl-4-methylbenzenesulfonamide
Molekulargewicht (g/mol): 213.3
Summenformel: C10H15NO2S
InChi Key: NXUHAAIJVABUMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern