accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3FN

CAS RN 216976-30-6

IUPAC Name: 3-fluoro-5-methylbenzonitrile
Synonyme: 3-fluoro-5-methylbenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 135.14
Summenformel: C8H6FN
InChi Key: GKUQCZSZQBEHCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(F)=CC(=C1)C#N

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern