accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOOH

CAS RN 23204-36-6

IUPAC Name: 7-hydroxy-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Synonyme: 7-hydroxy-3-oxatricyclo[7.3.1.0⁵,¹³]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione
Molekulargewicht (g/mol): 214.18
Summenformel: C12H6O4
InChi Key: FKVNZFAMXGMPOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC2=CC=CC3=C2C(=C1)C(=O)OC3=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern