accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 24269-96-3

CH3OOOONOO(E/Z)

CAS RN 24269-96-3

IUPAC Name: methyl 5-[2-(5-nitrofuran-2-yl)ethenyl]furan-2-carboxylate
Synonyme: methyl 5-[2-(5-nitrofuran-2-yl)ethenyl]furan-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 263.21
Summenformel: C12H9NO6
InChi Key: YDJPHSNZGRVPCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC=C(O1)C=CC1=CC=C(O1)[N+]([O-])=O
Produkttyp 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)