accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2457-47-8

ClNCl

CAS RN 2457-47-8

IUPAC Name: 3,5-dichloropyridine
Synonyme: 3,5-dichloropyridine
Molekulargewicht (g/mol): 147.99
Summenformel: C5H3Cl2N
InChi Key: WPGHPGAUFIJVJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC(Cl)=CN=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern