accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 248270-25-9

HOBOHOF

CAS RN 248270-25-9

IUPAC Name: (3-fluoro-4-formylphenyl)boronic acid
Synonyme: 3-fluoro-4-formylphenylboronic acid
Molekulargewicht (g/mol): 167.93
Summenformel: C7H6BFO3
InChi Key: NZNRMUVHUVCIBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CC=C(C=O)C(F)=C1
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (2)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)