CAS RN 2491-38-5
IUPAC Name:
2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Synonyme:
2-bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
Molekulargewicht (g/mol):
215.05
Summenformel:
C8H7BrO2
InChi Key:
LJYOFQHKEWTQRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
2-Brom-4'-hydroxyacetophenon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
2-Brom-4'-hydroxyacetophenon, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.