CAS RN 2503-44-8
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
3',4'-Dihydroxyphenylacetone, TRC
CAS: 2503-44-8 Summenformel: C9 H10 O3 Molekulargewicht (g/mol): 166.17 Synonym: 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone,2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI),1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone,1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone,3,4-Dihydroxyphenylacetone,Carbidopa Imp. G (EP) IUPAC-Name: 1-(3,4-dihydroxyphenyl)propan-2-one SMILES: CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
2
1-(3,4-Dihydroxyphenyl)propan-2-on, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.