CAS RN 2508-29-4
IUPAC Name:
5-hydroxypentan-1-aminium
Synonyme:
5-hydroxypentan-1-aminium
Molekulargewicht (g/mol):
104.17
Summenformel:
C5H14NO
InChi Key:
LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-O
SMILES:
[NH3+]CCCCCO
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
5-Amino-1-Pentanol, 50 gew.% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2508-29-4 Summenformel: C5H13NO Molekulargewicht (g/mol): 103.16 MDL-Nummer: MFCD00008237 InChI-Schlüssel: LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N Synonym: 5-amino-1-pentanol,5-aminopentanol,1-pentanol, 5-amino,pentanol, 5-amino,5-amino-1-pentanol in water,5-amino pentanol,5-amino-l-pentanol,5-aminopentanol-1,5-hydroxypentylamine,1-amino-5-pentanol PubChem CID: 75634 IUPAC-Name: 5-Aminopentan-1-ol SMILES: C(CCN)CCO
2
5-Amino-1-pentanol, TRC
CAS: 2508-29-4 Summenformel: C5H13NO Molekulargewicht (g/mol): 103.16 Synonym: 1-Amino-5-hydroxypentane,1-Amino-5-pentanol,5-Aminopentanol,5-Hydroxy-1-pentanamine,5-Hydroxypentylamine,Pentanolamine; IUPAC-Name: 5-aminopentan-1-ol SMILES: NCCCCCO