accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2511-22-0

CH3OOOHH3CH3CCH3CH3H3CCH3

CAS RN 2511-22-0

IUPAC Name: methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Synonyme: methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol): 264.37
Summenformel: C16H24O3
InChi Key: UPVYFJALDJUSOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)