accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 25316-59-0

BrCH3NH3CCH3

CAS RN 25316-59-0

IUPAC Name: benzyltributylazanium bromide
Synonyme: benzyltributylazanium bromide
Molekulargewicht (g/mol): 356.39
Summenformel: C19H34BrN
InChi Key: UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (3)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)