accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOBr

CAS RN 253273-90-4

IUPAC Name: 3-[3-(bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Synonyme: 3-[3-(bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Molekulargewicht (g/mol): 253.1
Summenformel: C10H9BrN2O
InChi Key: CERZNQPNTHWEAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=NC(=NO1)C1=CC(CBr)=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern