accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2566-97-4

H3COOCH3(E)(E)

CAS RN 2566-97-4

IUPAC Name: methyl (9E,12E)-octadeca-9,12-dienoate
Synonyme: methyl (9E,12E)-octadeca-9,12-dienoate
Molekulargewicht (g/mol): 294.48
Summenformel: C19H34O2
InChi Key: WTTJVINHCBCLGX-ZDVGBALWSA-N
SMILES: CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern