accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2587-02-2

NH2ClNHCl

CAS RN 2587-02-2

IUPAC Name: 4-amino-2,6-dichloropyridin-1-ium
Synonyme: 4-amino-2,6-dichloropyridin-1-ium
Molekulargewicht (g/mol): 164.01
Summenformel: C5H5Cl2N2
InChi Key: WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O
SMILES: NC1=CC(Cl)=[NH+]C(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
  • (4)
Menge 
  • (4)
  • (1)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (2)