CAS RN 2713-74-8
IUPAC Name:
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Synonyme:
4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol):
205.18
Summenformel:
C9H10F3NO
InChi Key:
YAIGBJRRAPBODW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCOC1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Ethoxy-3-(trifluormethyl)-Anilin, 97 %
CAS: 2713-74-8 Summenformel: C9H10F3NO Molekulargewicht (g/mol): 205.18 MDL-Nummer: MFCD08056137 InChI-Schlüssel: YAIGBJRRAPBODW-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-ethoxy-3-trifluoromethyl aniline,4-ethoxy-3-trifluoromethyl-phenylamine,4-ethoxy-3-trifluoromethyl phenylamine,acmc-209gvf PubChem CID: 6485751 IUPAC-Name: 4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline SMILES: CCOC1=C(C=C(N)C=C1)C(F)(F)F