CAS RN 27610-45-3
CAS RN 27610-45-3
IUPAC Name:
disodium hydrate sulfanide
Synonyme:
disodium hydrate sulfanide
Molekulargewicht (g/mol):
97.06
Summenformel:
H3Na2OS
InChi Key:
BNJIAWKLYDUTBN-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
O.[Na+].[Na+].[SH-]
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
Natriumsulfid-Hydrat, 60 bis 64 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27610-45-3 Summenformel: Na2S Molekulargewicht (g/mol): 78.04 MDL-Nummer: MFCD00149183 InChI-Schlüssel: GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 45051681 SMILES: [Na+].[Na+].[S--]
2
Natriumsulfid-Hydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 27610-45-3 Summenformel: Na2S Molekulargewicht (g/mol): 78.04 MDL-Nummer: MFCD00149183 InChI-Schlüssel: GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 45051681 SMILES: [Na+].[Na+].[S--]
3
Natriumsulfid-Hydrat, Honeywell™
CAS: 27610-45-3 Summenformel: Na2S Molekulargewicht (g/mol): 78.04 MDL-Nummer: MFCD00149183 InChI-Schlüssel: GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 45051681 SMILES: [Na+].[Na+].[S--]