accessibility menu, dialog, popup

UserName

NHOOFFF

CAS RN 287952-67-4

IUPAC Name: 4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Synonyme: 4-[4-(trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Molekulargewicht (g/mol): 261.24
Summenformel: C12H14F3NO2
InChi Key: RPQOTFPZKNHYFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern