accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOClNOO

CAS RN 3011-89-0

IUPAC Name: 2-chloro-4-nitrobenzamide
Synonyme: 2-chloro-4-nitrobenzamide
Molekulargewicht (g/mol): 200.58
Summenformel: C7H5ClN2O3
InChi Key: GFGSZUNNBQXGMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Farbe 
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern