accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrSBr

CAS RN 31574-87-5

IUPAC Name: 4,12-dibromo-8-thiatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Synonyme: 4,12-dibromo-8-thiatricyclo[7.4.0.0²,⁷]trideca-1(9),2(7),3,5,10,12-hexaene
Molekulargewicht (g/mol): 342.05
Summenformel: C12H6Br2S
InChi Key: WNEXSUAHKVAPFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC2=C(SC3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (8)
  • (8)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)