accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 328-84-7

FFFClCl

CAS RN 328-84-7

IUPAC Name: 1,2-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
Synonyme: 3,4-dichlorobenzotrifluoride
Molekulargewicht (g/mol): 215
Summenformel: C7H3Cl2F3
InChi Key: XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)