accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOHOHHO

CAS RN 329-65-7

IUPAC Name: 4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
Synonyme: (+-)-adrenaline racepinefrina dl-adrenaline epinephrine racemic racemic epinephrine racepinefrinum (+-)-epinephrine
Molekulargewicht (g/mol): 183.21
Summenformel: C9H13NO3
InChi Key: UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CNCC(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Zertifizierung/Konformität 
  • (2)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)