accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3NCS

CAS RN 33904-04-0

IUPAC Name: 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxybenzene
Synonyme: 4-isothiocyanato-1,2-dimethoxybenzene
Molekulargewicht (g/mol): 195.24
Summenformel: C9H9NO2S
InChi Key: LHPZZVZPOZPDDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1OC)N=C=S
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)