accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3424-82-6

ClClClCl

CAS RN 3424-82-6

IUPAC Name: 1-chloro-4-[2,2-dichloro-1-(2-chlorophenyl)ethenyl]benzene
Synonyme: o,p'-DDE O,P'-dde
Molekulargewicht (g/mol): 318.02
Summenformel: C14H8Cl4
InChi Key: ZDYJWDIWLRZXDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(Cl)=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C1=CC=CC=C1Cl
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Konzentration 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern