CAS RN 345-89-1
IUPAC Name:
(4-fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Synonyme:
(4-fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Molekulargewicht (g/mol):
230.24
Summenformel:
C14H11FO2
InChi Key:
VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Fluor-4'-Methoxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific™
CAS: 345-89-1 Summenformel: C14H11FO2 Molekulargewicht (g/mol): 230.24 MDL-Nummer: MFCD00055469 InChI-Schlüssel: VWGWRNBIAWTWIB-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-fluoro-4'-methoxybenzophenone,4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl methanone,4-fluorophenyl-4-methoxyphenyl methanone,4-fluorphenyl 4-methoxyphenyl methanon,pubchem3309,acmc-209i8i,4-methoxy-4'-fluorobenzophenone,4-fluoro-4-methoxybenzophenone,4-fluoro-4'-methoxy-benzophenone,4-fluorophenyl 4-methoxyphenyl ketone PubChem CID: 67664 IUPAC-Name: (4-fluorphenyl)-(4-methoxyphenyl)methanon SMILES: COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1