accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOOF

CAS RN 366-77-8

IUPAC Name: 4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid
Synonyme: 4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid
Molekulargewicht (g/mol): 196.18
Summenformel: C10H9FO3
InChi Key: WUYWHIAAQYQKPP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (7)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Industry Type 
  • (4)
Konzentration 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern