accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 36725-28-7

CH3ONHNH2N

CAS RN 36725-28-7

IUPAC Name: 6-(4-aminophenyl)-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydropyridazin-3-one
Synonyme: 6-(4-aminophenyl)-5-methyl-4,5-dihydro-2H-pyridazin-3-one
Molekulargewicht (g/mol): 203.25
Summenformel: C11H13N3O
InChi Key: GDMRFHZLKNYRRO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CC(=O)NN=C1C1=CC=C(N)C=C1
Industry Type 
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (1)
  • (2)