CAS RN 4026-18-0
IUPAC Name:
calcium bis((2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoate)
Synonyme:
calcium bis((S)-2-hydroxy-3-methylbutyrate)
Molekulargewicht (g/mol):
274.33
Summenformel:
C10H18CaO6
InChi Key:
CLWNJPHDLVMMEU-SCGRZTRASA-L
SMILES:
[Ca++].CC(C)[C@H](O)C([O-])=O.CC(C)[C@H](O)C([O-])=O
1
–
5
von
5
Ergebnisse
2
2-Hydroxy-3-methylbuttersäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
2-Hydroxy-3-methylbuttersäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
4
2-Hydroxy-3-methylbuttersäure, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
5
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, MedChemExpress
MedChemExpress 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.