CAS RN 40321-98-0
CAS RN 40321-98-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Phthalsäure, Mono-2-ethyl-5-oxohexylester 100 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
2
rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate, TRC
CAS: 40321-98-0 Summenformel: C16 H20 O5 Molekulargewicht (g/mol): 292.33 Synonym: rac Mono(2-ethyl-5-oxohexyl) Phthalate,Phthalic acid mono-2-ethyl-5-oxohexyl ester IUPAC-Name: 2-(2-ethyl-5-oxohexoxy)carbonylbenzoic acid SMILES: CCC(CCC(=O)C)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O