accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 40796-97-2

CH3HN(R)(S)OOClCl

CAS RN 40796-97-2

IUPAC Name: (1R,5S)-3-(3,5-dichlorobenzoyloxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium
Synonyme: bemesetron
Molekulargewicht (g/mol): 315.21
Summenformel: C15H18Cl2NO2
InChi Key: MNJNPLVXBISNSX-PBWFPOADSA-O
SMILES: C[NH+]1[C@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)