accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 41294-56-8

H3CCH3(R)CH3(R)(S)(R)H3C(R)OH(S)HOH2C(E)(Z)

CAS RN 41294-56-8

IUPAC Name: (1R,3S,5Z)-5-{2-[(1R,3aS,4E,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-octahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene}-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
Synonyme: etα oksidevit gry brand of alfacalcidol hydroxycholecalciferol 1α-OHD3 alfacalcidol alfacalcidol (product) 1-hydroxycholecalciferol teva brand of alfacalcidol aps brand of alfacalcidol
Molekulargewicht (g/mol): 400.65
Summenformel: C27H44O2
InChi Key: OFHCOWSQAMBJIW-AVJTYSNKSA-N
SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1\C[C@@H](O)C[C@H](O)C1=C
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Güte 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (4)
  • (1)