CAS RN 4299-03-0
IUPAC Name:
5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(phenylformamido)pentanamide hydrochloride
Synonyme:
5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(phenylformamido)pentanamide hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
313.79
Summenformel:
C13H20ClN5O2
InChi Key:
PYZACNCNNFUUDO-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(N)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse